5(6)-Carboxyrhodamine 6G cadaverine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB343EA 442 EUR InStock
AATB343
5(6)-Carboxyrhodamine 6G cadaverine ≥95%
5(6)-Carboxyrhodamine 6G cadaverine
5(6)-Caroxyrhodamine 6G cadaverine is a building block for developing rhodamine bioconjugates.
  • Useful for Multicolor Fluorescence Imaging
  • High Photostability
  • Improved Fluorescence Quantum Yield
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité