6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
392 399
AATB392EA 146 EUR InStock
AATB392 AATB399
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE)
6-ROX, SE is the other purified single isomer of 5(6)-ROX, SE.
Formule: C₃₇H₃₃N₃O₇
Numéro CAS: 216699-36-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3adeec2e618d117fc43365188bfd472486b11903&vid=240025677973921ee697127568bed3c40f01c362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité