6-Amino-1-hexanol for protein labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB4002EA 516 EUR InStock
AATB4002
6-Amino-1-hexanol for protein labeling
6-Amino-1-hexanol
6-Aminohexanol is a precursor that is widely used for preparing biotin and dye phosphoramidites.
  • High quality
  • Phosphoramidite precursor
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/75/43933075.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité