5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate [5(6)-TRITC] ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
409 410
AATB409EA 614 EUR InStock
AATB409 AATB410
5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate [5(6)-TRITC] ≥90%
5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate [5(6)-TRITC]
5(6)-TRITC is an amino-reactive labeling reagent that is widely used in preparing bioconjugates of proteins and nucleic acids.
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₃S
MW: 443,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063517
Numéro CAS: 95197-95-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a4608521e6bb3151793af30309e044bdac4417c&vid=d5a171979e5a3dbb9bbf12627ab5f5f10f77a5c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité