iFluor® 450, Styramide *Superior Replacement for Opal Polaris 480*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB45010EA 409 EUR InStock
AATB45010
iFluor® 450, Styramide *Superior Replacement for Opal Polaris 480*
iFluor®
Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is one of the most sensitive methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10 to 50 times higher than the widely used tyramide (TSA) reagents.
  • 10 to 50× higher fluorescence
  • improved precision and sensitivity
  • more efficient use of primary antibody
  • enhanced water solubility
  • more photostable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité