SMPEG2 protein conjugation
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB4510EA 137 EUR InStock
AATB4510
SMPEG2 protein conjugation
SMPEG2
SM(PEG)2 is an amine-to-sulfhydryl crosslinkers with 17.6 angstroms length.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/91/43933291.jpg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité