Propargyl-PEG5-NHS ester for biomolecular labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB4533EA 146 EUR InStock
AATB4533
Propargyl-PEG5-NHS ester for biomolecular labeling
Propargyl-PEG5-NHS ester
Alkyne Modifier II, NHS ester is an alkyne-containing reagent that reacts with primary amines at pH 7 to 9 forming a stale amide bond.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
Formule: C₁₈H₂₇NO₉
MW: 401,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD22574798
Numéro CAS: 1393330-40-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité