Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphorhodamine 101 acid chloride ≥85%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB480EA 146 EUR InStock
AATB480
Sulphorhodamine 101 acid chloride ≥85%
Sulphorhodamine 101 acid chloride
Sulforhodamine 101 acid chloride (also called Texas Red®) is the most popular labeling reagent of sulfonyl chloride.


Formule: C₃₁H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 625,151 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012406
Numéro CAS: 82354-19-6
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité