6-TAMRA alkyne ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
491 966
AATB491EA 230 EUR InStock
AATB491 AATB966
6-TAMRA alkyne ≥90%
6-TAMRA alkyne
6-TAMRA alkyne is an excellent azide-reactive fluorescent reagent for labeling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Bright Fluorescence
  • Click Chemistry Conjugation Reagent
Attention: For research use only.
Formule: C28H25N3O4
MW: 467,52 g/mol
Numéro CAS: 1352649-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bad9af9fa25bb0ac220268057f60f6d68983b995&vid=35d7061a4629f2d98630b464ab2c3a35b53fffe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité