Fmoc-Asp(Edans)-OH ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5000 5001 5002
AATB5000EA 146 EUR InStock
AATB5000 AATB5001 AATB5002
Fmoc-Asp(Edans)-OH ≥90%
Fmoc-Asp(Edans)-OH
FMOC-Asp(EDANS)-OH is a building block for in-sequence peptide Asp labeling by EDANS.
Formule: C₃₁H₂₉N₃O₈S
Numéro MDL: MFCD02094140
Numéro CAS: 182253-73-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac5f20d3a345335247639abbfb5ce08925564831&vid=523a569de809d7174d42ff94a178b5a38b3cdce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité