Fmoc-Lys(biotin)-OH for biomolecular labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB5020EA 146 EUR InStock
AATB5020
Fmoc-Lys(biotin)-OH for biomolecular labeling
Fmoc-Lys(biotin)-OH
FMOC-Lys(Biotin)-OH is a lysine derivative for the preparation of biotin-labeled peptides by FMOC-SPPS.
  • FRET building block
  • Multiple applications
Formule: C₃₁H₃₈N₄O₆S
MW: 594,727 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270741
Numéro CAS: 146987-10-2
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/26/43933226.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité