Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FMOC-Lys(5-FAM)-OH ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: N-alpha-Fmoc-N-epsilon-5-FAM-L-lysine

AATB5043EA 146 EUR InStock
AATB5043
FMOC-Lys(5-FAM)-OH ≥95%
FMOC-Lys(5-FAM)-OH
FMOC-Lys(5-FAM)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by FAM.


Formule: C₄₂H₃₄N₂O₁₀
MW: 726,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD03787910
Numéro CAS: 1242933-88-5
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité