7-Amino-4-méthylcoumarine ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
51 53 52
AATB51EA 115 EUR InStock
AATB51 AATB53 AATB52
7-Amino-4-méthylcoumarine ≥90%
7-Amino-4-methylcoumarin
This compound is the precursor for a variety of AMC enzyme substrates.
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7232a90dc4e2e8ed29c78554b52f5d0d649282ae&vid=aae157790e6d58d2607c526391a8df661c973e39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité