Boc-statine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
5100 5101
AATB5100EA 739 EUR InStock
AATB5100 AATB5101
Boc-statine
Boc-statine
(3S,4S)-Statine is a novel amino acid of pepstatin, a low molecular weight inhibitor of acid proteases.
Formule: C₁₃H₂₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00063180
Numéro CAS: 58521-49-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d227ce2e7e469615ce301d8a46dbbcce516caa44&vid=a125260ea2eb10dafff9f31cd6a0079b7a572f91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité