Phalloidin lysine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5304 5305
AATB5304EA 131 EUR InStock
AATB5304 AATB5305
Phalloidin lysine
Phalloidin lysine
Phalloidin lysine is a convenient building block that can be used for developing a variety of phalloidin derivatives that may be for studying cellular structures and other biological applications.
  • Useful in live or fixed cells
  • High affinity for F-actin
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bebd3f41402dd4e7d4a903da71d059ac500fc&vid=ac0dba370ad6322cb7a7df3bf3ccfc4b335dc018&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité