7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Umbelliferone-3-carboxylic Acid, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
549 550
AATB549EA 152 EUR InStock
AATB549 AATB550
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥90%
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid is a blue fluorophores for labeling proteins and nucleic acids mostly through the in situ formation of its succinimidyl ester catalyzed by EDAC.
Formule: C₁₀H₆O₅
MW: 206,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017491
Numéro CAS: 779-27-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3aa3996aa31d4dc7ce36803bfb5a398806300a&vid=2ba2fa32470a18fa8126cb6a4145b9f146e81560&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité