7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB554EA 115 EUR InStock
AATB554
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥95%
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid is a blue fluorophore that has pH-dependent and environment-sensitive fluorescence.
Formule: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467589
Numéro CAS: 5852-10-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité