cOVA antibody development
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB5605EA 295 EUR InStock
AATB5605
cOVA antibody development
cOVA
cOVA is the ovalbumin (OVA) modified with ethylenediamine to make the proteins bear more amine groups (thus more positive charges at neutral pH).
  • Protein modifier
  • Increased immunological response
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité