Biotin CE Phosphoramidite
Fournisseur: AAT BIOQUEST
6006 6222
AATB6006EA 2460 EUR InStock
AATB6006 AATB6222
Biotin CE Phosphoramidite
Biotin CE Phosphoramidite
Biotin phosphoramidite is a valuable tool to add the biotin tag to an oligo sequence. For efficiently labeling an oligonucleotide.
  • DMT group allows coupling quantification, and can be used in RP cartridge and HPLC purification techniques
  • Thoroughly referenced
Biotin phosphoramidite contains a 15-atom spacer arm minimizing the potential hindrance of biotin binding.
It is complimentary to the commonly used biotin phosphoramidite that contains no DMT group and can only be added at the 5'-terminus, thus terminating synthesis.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Formule: C₄₇H₆₆N₅O₇PS
MW: 876,11 g/mol
Numéro CAS: 147190-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité