Pierre ponce
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5832.1EA 38.9 EUR InStock
ROTH5832.1
Pierre ponce
Pierre ponce
Point de fusion: > 500 °C
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité