3'-DABCYL CPG 1000 Å for oligonucleotide labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB6008EA 1120 EUR InStock
AATB6008
3'-DABCYL CPG 1000 Å for oligonucleotide labeling
3'-DABCYL CPG
DABCYL is one of the most commonly used dark quenchers for labeling oligos and peptides.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/19/43933119.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité