6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite] for oligonucleotide labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB6019EA 1420 EUR InStock
AATB6019 AATB6018
6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite] for oligonucleotide labeling
6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite]
There are several ways of labeling an oligonucleotide with fluorescein.
  • FRET building block
  • Multiple applications
Formule: C₄₆H₅₈N₃O₁₀P
MW: 843,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01940925
Numéro CAS: 204697-37-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/72/37377472.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité