6-TAMRA CPG 1000 Å for oligonucleotide labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB6051EA 739 EUR InStock
AATB6051
6-TAMRA CPG 1000 Å for oligonucleotide labeling
6-TAMRA CPG
The light-absorbing properties of TAMRA, and spectral overlap with several commonly used fluorophores - including FAM, HEX, TET and JOE, make it useful as a FRET acceptor for the dual labeled FRET probes such as molecular beacons.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/25/43933125.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité