CDPI3 Maleimide DNA binding
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB6908EA 280 EUR InStock
AATB6908
CDPI3 Maleimide DNA binding
CDPI3 Maleimide
Minor Groove Binder (MGB) molecules selectively bind to the minor groove of a DNA molecule, the shallow furrow in the DNA helix.
  • Stable binding
  • Hybridization probe precursor
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/95/43933295.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité