Sulforhodamine 101 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB77EA 109 EUR InStock
AATB77
Sulforhodamine 101 ≥95%
Sulforhodamine 101
Sulforhodamine 101 is a fluorescence reference standard for measuring fluorescence quantum yield.
  • Fluorescence Reference Standard
Attention: For research use only.
Formule: C₃₁H₃₀N₂O₇S₂
MW: 606,708 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012407
Numéro CAS: 60311-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité