Staurosporine 1 mM, ReadiUse™ for apoptosis positive control
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB80050EA 146 EUR InStock
AATB80050
Staurosporine 1 mM, ReadiUse™ for apoptosis positive control
Staurosporine
Staurosporine is widely used as a positive control for inducing apoptosis.
  • Well-cited positive apoptosis control
  • Simple effective apoptosis induction in multiple cell lines
  • Cell permeable and reversible
  • Inhibits some types of platelet aggregation
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
MW: 466,541 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité