Cy3 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB900EA 295 EUR InStock
AATB900
Cy3 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Cy3 trans-cyclooctene
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
MW: 940,26 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/62/43933362.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité