Cyanine 3.5 alkyne sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
982 983
AATB982EA 152 EUR InStock
AATB982 AATB983
Cyanine 3.5 alkyne sonde fluorescente
Cyanine 3.5 alkyne
A variety of cyanine 3.5 (Cy3.5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • High fluorescence quantum yield
  • Improved photostability
MW: 1042,09 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7de6063f9d1a51f185f977888a23c01ce59ea554&vid=397f009679c091e2d4172b2bc64a5ed401b3e180&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité