ICG alkyne sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB986EA 295 EUR InStock
AATB986
ICG alkyne sonde fluorescente
Indocyanine green (ICG) is a tricarbocyanine-type dye with NIR-absorbing properties (peak absorption around 780 nm) and emission maximum at ~800 nm.
  • Low autofluorescence
  • NIR fluorescence
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/42/43933242.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité