Saponine (de Quillaja Saponaria Molina) pract.
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO419235000EA 292 EUR InStock
ACRO419235000 ACRO419231000 ACRO419230025
Saponine (de Quillaja Saponaria Molina) pract.
Saponine
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 74499-23-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (20 % in water) Clear to hazy foaming solution
Moisture ≤10 %
Ash ≤10 %
pH 3.8 to 4.6 (20 % solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité