Saponine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6857.1EA 0 EUR InStock
ROTH6857.1
Saponine
Saponine
Densité: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité