Acide gibberellique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
45569.04 45569.09 45569.ME
45569.04EA 92.1 EUR InStock
45569.04 45569.09 45569.ME
Acide gibberellique ≥98%
Acide gibberellique
Purity: 98% CAS No.: 77-06-5 Molecular Formula: C19H22O6 Formula Weight: 346.37 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 222° dec. Beilstein Reference: 54346 Merck Reference: 14,4419 Optical Rotation: +78° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00079329
Plant growth hormone
Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Point de fusion: 222 °C (dec.)
Densité: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 14,4419
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité