Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide gibberellique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-éthano-3,8b-prop-1-enoperhydroindéno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

EHERC14020000EA 91.2 EUR InStock
EHERC14020000
Acide gibberellique
Acide gibberellique


Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
Merck Index: 13,04430
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité