Acide gibberellique
Fournisseur: Roth Carl
7464.1 7464.2
ROTH7464.1EA 19.5 EUR InStock
ROTH7464.1 ROTH7464.2
Acide gibberellique
Acide gibberellique
Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Densité: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité