Lécithines de jaune d'oeuf ≥96%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
02160059.2 02160059.5 0216005905 02160059.1 0216005901
ICNA02160059.2EA 145 EUR InStock
ICNA02160059.2 ICNA02160059.5 ICNA0216005905 ICNA02160059.1 ICNA0216005901
Lécithines de jaune d'oeuf ≥96%, en poudre
Lécithines de jaune d'oeuf
Lecithin is the major membrane phospholipid in eukaryotic cells. It also serves as a reservoir for several lipid messengers.
Lecithin is used for preparation of vesicle suspensions commonly called liposomes or as monolayers. It is the source of the bioactive lipids lysophosphatidylcholine, phosphatidic acid, diacylglycerol, lysophosphatidylcholine, plateletactivating factor, and arachidonic acid.
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Soluble in fat, paraffin, ether, ethanol, chlorinated hydrocarbons(100 mg/ml, CHCl3). Dispersible in water.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité