Lécithines de jaune d'oeuf
Fournisseur: Serva
27608.01 27608.02 27608.03
SERA27608.01EA 0 EUR InStock
SERA27608.01 SERA27608.02 SERA27608.03
Lécithines de jaune d'oeuf
Lécithines de jaune d'oeuf
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité