Lécithine ∼90% (a partir de graine de soja )
Fournisseur: PanReac AppliChem
A2218.0100EA 263 EUR InStock
A2218.0100
Lécithine ∼90% (a partir de graine de soja )
Lécithine
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8030-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité