Lécithine
Fournisseur: Roth Carl
9812.1 9812.2
ROTH9812.1EA 25.9 EUR InStock
ROTH9812.1 ROTH9812.2
Lécithine
Lécithine
Densité: 1.0305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 12,05452
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité