Lécithine
Fournisseur: Roth Carl
AE81.1 AE81.2 AE81.3
ROTHAE81.1EA 19.9 EUR InStock
ROTHAE81.1 ROTHAE81.2 ROTHAE81.3
Lécithine
Lécithine
Densité: 1.0305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 12,05452
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité