Acide (±)-4-bromomandelique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
A12978.06 A12978.14 A12978.22
A12978.06EA 45.6 EUR InStock
A12978.06 A12978.14 A12978.22
Acide (±)-4-bromomandelique ≥98%
Acide (±)-4-bromomandelique
Purity: 98+% CAS No.: 6940-50-7 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 1567909 Merck Reference: 14,1424 MDL No.: MFCD00004232
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004232
Numéro CAS: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 14,1424
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité