Acide (±)-4-bromomandelique
Synonyms: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
019427-1G 019427-5G
FLUO019427-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019427-1G FLUO019427-5G
Acide (±)-4-bromomandelique
Acide (±)-4-bromomandelique
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Numéro MDL: MFCD00004232
Numéro CAS: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 13,01409
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité