(±)-2-Phénylpropionaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropaldehyde
B22436.22 B22436.36
B22436.22EA 59 EUR InStock
B22436.22 B22436.36
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde ≥97%
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 93-53-8 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 92-94°/12mm Beilstein Reference: 4291321 MDL No.: MFCD00006973
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C (12 mmHg)
Densité: 1.010
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006973
Numéro CAS: 93-53-8
EINECS: 202-255-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité