Acide (±)-4-chloromandelique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
B24264.06 B24264.14
B24264.06EA 43.8 EUR InStock
B24264.06 B24264.14
Acide (±)-4-chloromandelique ≥98%
Acide (±)-4-chloromandelique
Purity: 98% CAS No.: 492-86-4 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1567759
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042724
Numéro CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité