Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide (±)-34-hydroxy-3-méthoxyphénylglycolique
A13349.06EA 187 EUR InStock
A13349.06 A13349.03 A13349.14
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique ≥98%
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Point d'ébullition: 421 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133…134 °C (déc.)
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004235
Numéro CAS: 55-10-7
Merck Index: 12,10070
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité