Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide DL-mandeliqueAcide (±)-2-hydroxy-2-phénylacetique
MOLE11392603-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE11392603-1KG
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Densité: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064250
Numéro CAS: 90-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité