Acide (±)-2,4-difluoromandelique
Synonyms: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
005209-5G 005209-1G 005209-25G
FLUO005209-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005209-5G FLUO005209-1G FLUO005209-25G
Acide (±)-2,4-difluoromandelique
Acide (±)-2,4-difluoromandelique
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061296
Numéro CAS: 132741-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité