Acide (±)-2,5-difluoromandelique
Synonyms: (±)-2,5-Difluorophenylglycolic acid
004823-1G 004823-5G
FLUO004823-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004823-1G FLUO004823-5G
Acide (±)-2,5-difluoromandelique
Acide (±)-2,5-difluoromandelique
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061297
Numéro CAS: 207853-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité