Acide (±)-2-fluoromandelique
009726-1G 009726-5G 009726-25G
FLUO009726-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009726-1G FLUO009726-5G FLUO009726-25G
Acide (±)-2-fluoromandelique
Acide (±)-2-fluoromandelique
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095382
Numéro CAS: 389-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité