Acide (±)-4-fluoromandelique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
A13391.03 A13391.06 A13391.14
A13391.03EA 18.5 EUR InStock
A13391.03 A13391.06 A13391.14
Acide (±)-4-fluoromandelique ≥98%
Acide (±)-4-fluoromandelique
Purity: 98% CAS No.: 395-33-5 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 133-138° Beilstein Reference: 2211001
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044402
Numéro CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité