DL-Proline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-ProlineH-DL-Pro-OH
A13137.22EA 540 EUR InStock
A13137.22 A13137.14 A13137.06
DL-Proline ≥99%
DL-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 209 °C (déc.)
Densité: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005250
Numéro CAS: 609-36-9
Merck Index: 12,07963
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité